Kluczowe dokumenty
275719
4′-Ethoxyacetophenone
98%
Synonim(y):
4′-etoksyacetofenon
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4′-etoksyacetofenon jest wszechstronnym fotoinicjatorem w syntezie polimerów, odgrywającym kluczową rolę w rozwoju zaawansowanych materiałów o zwiększonej funkcjonalności do różnych zastosowań przemysłowych i biomedycznych. Ułatwia reakcje polimeryzacji, takie jak polimeryzacja rodnikowa i procesy kopolimeryzacji, co czyni go niezbędnym składnikiem w syntezie polimerów o wysokiej wydajności.
Zastosowanie
Można stosować 4′-etoksyacetofenon:
- Jako fotoinicjator w reakcjach fotopolimeryzacji. Może absorbować światło ultrafioletowe (UV), prowadząc do generowania wolnych rodników, które inicjują polimeryzację akrylanów i metakrylanów. Ta właściwość jest niezbędna w branżach, w których powłoki, tusze i kleje utwardzane promieniowaniem UV są wymagane do szybkich procesów utwardzania.
- Przygotowanie różnych matryc polimerowych w celu opracowania funkcjonalnych materiałów, które wykazują specyficzne właściwości, takie jak zdolność reagowania na bodźce środowiskowe (np. zmiany pH lub temperatury), dzięki czemu nadają się do zaawansowanych zastosowań w takich dziedzinach, jak czujniki i siłowniki.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?