Key Documents
PHR1530
Acetaminophen Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1003042
gęstość pary
4.65 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
opis
API family: acetaminophen
rodzina API
acetaminophen, paracetamol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
1004 °F
opakowanie
pkg of 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used antipyretic and analgesic drug acetaminophen, also known as paracetamol.
Zastosowanie
- Detection and quantification of paracetamol, phenylephrine hydrochloride, and paracetamol impurities in pharmaceutical formulations using four chemometric-based spectrophotometric methods
- Simultaneous determination of paracetamol and phenylephrine hydrochloride in the presence of paracetamol-related impurities using capillary zone electrophoresis (CZE) in their combined tablet forms
Komentarz do analizy
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)