Kluczowe dokumenty
PHR1971
Acetaminophen Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 770
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)