Merck
PHR1086
Supelco
Acetanilide melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Beilstein:
606468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39031308
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1004001
gęstość pary
4.65 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
rodzina API
acetanilide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
1004 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
~Approximately 115 °C
113-115 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetanilid należy do klasy związków, które są aktywnymi składnikami leków wykazujących właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Acetanilid został wykorzystany jako wzorzec kalibracyjny do opracowania testu do oceny acetanilidu metodami analizy termicznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7127 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Universal standard protocols for temperature and material characterization calibration with pharmaceuticals by thermal analysis
Maheswaram MP, et al.
ASTM Spec Tech Publ, 10(1-2), 467-475 (2010)
Thermal analysis study on vaporization of some analgesics. Acetanilide and derivatives
Vecchio S, et al.
Thermochimica Acta, 420(1-2), 99-104 (2004)
Inclusion complexation of acetanilide into the β-cyclodextrin nanocavity: A computational approach
Prema D and Sivakumar K
Procedia Materials Science, 10(1-2), 467-475 (2015)
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 179-192 (2014-07-09)
The mass transfer mechanism in four prototype columns (2.1 and 3.0×50mm, 2.1 and 3.0×100mm) packed with 1.9μm fully porous Titan-C18 particles was investigated by using two previously reported home-made protocols. The first one was used to measure the eddy dispersion
Naoki Aizawa et al.
Neurourology and urodynamics, 34(4), 368-374 (2014-02-18)
We measured single-unit mechanosensitive afferent activities (SAAs) during reflexic, rhythmic bladder contractions (RBCs), and examined whether L-arginine, an NO substrate, and mirabegron, a β3-adrenoceptor agonist, and oxybutynin, an antimuscarinic agent, can affect the SAAs in such condition. Twenty-nine female Sprague-Dawley