Merck
PHR1094
Supelco
Phenacetin melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Phenacetin, 1-Acetyl-p-phenetidin, 4′-Ethoxyacetanilide, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, p-Acetophenetidide, Acetophenetidin
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Beilstein:
1869238
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1514008
rodzina API
phenacetin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~Approximately 135 °C
133-136 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fenacetyna jest łagodnym lekiem przeciwbólowym skutecznym w leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu. Jej właściwości przeciwbólowe są porównywalne do aspiryny.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Fenacetyna może być stosowana jako wzorzec kalibracyjny do opracowania testu do oceny fenacetyny metodami analizy termicznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Substrate of CYP1A2 and CYP2D6.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4010 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Broad range purity analysis by melting point depression using a singular feature common to all DSC purity scans
Gustin GM
Thermochimica Acta, 39(2), 81-93 (1980)
Paracetamol and phenacetin
Clissold SP
Drugs, 32(4), 46-59 (1986)
Purity and heat of fusion data for environmental standards as determined by differential scanning calorimetry
Donnelly JR, et al.
Thermochimica Acta, 167(2), 155-187 (1990)
J A Hinson
Environmental health perspectives, 49, 71-79 (1983-03-01)
Phenacetin can be metabolized to reactive metabolites by a variety of mechanisms. (1) Phenacetin can be N-hydroxylated, and the resulting N-hydroxyphenacetin can be sulfated or glucuronidated. Whereas phenacetin N-O sulfate immediately rearranges to form a reactive metabolite which may covalently
L F Prescott
British journal of clinical pharmacology, 10 Suppl 2, 291S-298S (1980-10-01)
1 The rate of absorption of oral paracetamol depends on the rate of gastric emptying and is usually rapid and complete. The mean systemic availability is about 75%. 2 Paracetamol is extensively metabolized and the plasma half-life is 1.5-2.5 hours.
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)