Merck
PHR1087
Supelco
Sulfapyridine melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sulfapyridine, 4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.29
Beilstein:
222065
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1635002
rodzina API
sulfapyridine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~Approximately 191 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Wzorzec temperatury topnienia sulfapirydyny, zwany również sulfapirydyną, jest metabolitem sulfasalazyny. Jest to antybiotyk stosowany głównie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Sulfapirydyna jest krótko działającym sulfonamidem, który można zastąpić dapsonem i nie powoduje neuropatii.
Sulfapirydyna Melting Point Standard zwana również Sulfapirydyną jest metabolitem sulfasalazyny. Jest to antybiotyk stosowany głównie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7140 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical Dermatology E-Book (2009)
Juan Gao et al.
Journal of environmental quality, 39(1), 228-235 (2010-01-06)
The interaction of sulfonamide antimicrobial agents with smectite clay minerals and humic acid (HA)-clay complexes was investigated in batch experiments to assess the influence of adsorbed humic acid on sulfonamide sorption. Soil HA-clay complexes were produced at HA:clay ratios of
Fátima Fernández et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(4), 1231-1238 (2010-07-20)
Techniques for immunosensing like surface plasmon resonance (SPR) may respond to the need for rapid screening methods to improve food safety. This paper describes the development of a novel portable six channel SPR biosensor based on the plasmon of gold
Lizbeth R A Intong et al.
Dermatologic clinics, 29(4), 643-647 (2011-09-20)
Epidermolysis bullosa acquisita is a rare and debilitating autoimmune mucocutaneous blistering disease caused by autoantibodies directed against type VII collagen or anchoring fibrils in the subepidermal basement membrane zone. Treatment is quite challenging because this disease can be recalcitrant to
Cemalettin Alp et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 27(6), 818-824 (2011-12-23)
The inhibition of two human cytosolic carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II and human serum isozyme VI, with a series of tosylited aromatic amine derivatives was investigated. The K(I) ranges of compounds 1-14 and acetazolamide against hCA I