Kluczowe dokumenty
1711009
USP
Standardowa temperatura topnienia waniliny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
5.3 (vs air)
ciśnienie pary
>0.01 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
vanillin
producent / nazwa handlowa
USP
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It has been used as reference standard in calibrating hot stage; during thermomicroscopic investigation performed with optical polarizing microscope; usually equipped with a hot stage and temperature controller.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)