Y0001569
Mesalazine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Aminophenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mesalazine, mesalamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
170-175 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)