Key Documents
339598
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
211-215 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?