About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
Beilstein:
2213134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
183-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 4-hydroksy-3-nitrobenzoesowy został sprzężony z unieruchomioną w cieczy jonowej o-fenylenodiaminą, tworząc pochodne benzimidazolu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Kaushik Chanda et al.
ACS combinatorial science, 14(2), 115-123 (2012-01-24)
A novel and efficient diversity-oriented synthetic approach was employed to access the benzo[d]oxazol-5-yl-1H-benzo[d]imidazole on ionic liquid support, which helps to absorb microwave irradiation. In this paper, we successfully coupled 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid onto ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine, which subsequently underwent an acid
Yuefei Ji et al.
Water research, 123, 249-257 (2017-07-04)
As promising in-situ chemical oxidation (ISCO) technologies, sulfate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOPs) are applied in wastewater treatment and groundwater remediation in recent years. In this contribution, we report for the first time that, thermally activated persulfate oxidation of phenol