Merck
117188
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
235-239 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-hydroksy-4-nitrobenzoesowy jest metabolizowany do kwasu 2,4-dihydroksybenzoesowego (2,4-DHBA) przez monooksygenazę z jednoczesnym uwalnianiem jonów chlorkowych i azotynowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dhan Prakash et al.
Applied and environmental microbiology, 77(18), 6606-6613 (2011-08-02)
The organism Acinetobacter sp. RKJ12 is capable of utilizing 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2C4NBA) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. In the degradation of 2C4NBA by strain RKJ12, various metabolites were isolated and identified by a combination of chromatographic
Behnoush Hajian et al.
Cell chemical biology, 26(6), 781-791 (2019-04-02)
The folate biosynthetic pathway offers many druggable targets that have yet to be exploited in tuberculosis therapy. Herein, we have identified a series of small molecules that interrupt Mycobacterium tuberculosis (Mtb) folate metabolism by dual targeting of dihydrofolate reductase (DHFR), a