Merck
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
Synonim(y):
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Beilstein:
2042546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
79-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Klucz InChI
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)