Merck
222720
Sigma-Aldrich
4-Fluorocinnamic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
209-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Klucz InChI
ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Opis ogólny
Szokowe obciążenie kwasem 4-fluorocynamonowym (4-FCA) zostało poddane obróbce przy użyciu obrotowego kontaktora biologicznego (RBC).
Zastosowanie
Kwas 4-fluorocynamonowy został użyty w podłożu wzrostowym dla szczepu Arthrobacter sp. G1.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catarina L Amorim et al.
Bioresource technology, 144, 554-562 (2013-08-01)
A rotating biological contactor (RBC) was used to treat shock loadings of 4-fluorocinnamic acid (4-FCA). Intermittent 4-FCA shocks of 35 mg L(-1) were applied (ca. 3 months) with only limited mineralization occurring and accumulation of 4-fluorobenzoate (4-FBA) as an intermediate.
Syed A Hasan et al.
Biodegradation, 23(1), 117-125 (2011-07-06)
Arthrobacter sp. strain G1 is able to grow on 4-fluorocinnamic acid (4-FCA) as sole carbon source. The organism converts 4-FCA into 4-fluorobenzoic acid (4-FBA) and utilizes the two-carbon side-chain for growth with some formation of 4-fluoroacetophenone as a dead-end side