Kluczowe dokumenty
M35800
4-Methylcinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
196-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
Klucz InChI
RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
J P D van Veldhoven et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2736-2739 (2010-12-21)
Nicotinic acid (niacin) has been used for decades as an antidyslipidemic drug in man. Its main target is the hydroxy-carboxylic acid receptor HCA2 (GPR109A), a G protein-coupled receptor. Other acids and esters such as methyl fumarate also interact with the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation