Merck
118265
Sigma-Aldrich
3-(p-Tolyl)propionic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
115-118 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(p-Tolyl)propionic acid was used during the coupling of 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide with 4,5-diphenyl-2-(2-p-tolyl-ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole resin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory H Merriman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(2), 435-438 (2004-12-18)
A series of 4,5-diarylimidazoline libraries were prepared using high-throughput solid-phase and microwave techniques. The compounds were evaluated as P2X(7) antagonists and their SAR is described.
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII