Kluczowe dokumenty
M23527
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Synonim(y):
4-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
1953326
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed