Merck
349763
Sigma-Aldrich
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
99%
Synonim(y):
3-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
mp
43-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-(3-metoksyfenylo)propionowy można otrzymać przez katalityczną (palladem na węglu drzewnym) redukcję odpowiedniego nienasyconego kwasu za pomocąH2.
Zastosowanie
Kwas 3-(3-metoksyfenylo)propionowy może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Chesson et al.
Applied and environmental microbiology, 44(3), 597-603 (1982-09-01)
Isolated rumen bacteria were examined for growth and, where appropriate, for their ability to degrade cellulose in the presence of the hydroxycinnamic acids trans-p-coumaric acid and trans-ferulic acid and the hydroxybenzoic acids vanillic acid and 4-hydroxybenzoic acid. Ferulic and p-coumaric