Merck
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
88-89 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(4-nitrofenylo)propionowy może być stosowany w syntezie chemicznej.
Inne uwagi
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)