Kluczowe dokumenty
N2752
4-Nitrophenyl palmitate
lipase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Polecane produkty
product name
4-Nitrophenyl palmitate, lipase substrate
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
Klucz InChI
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves