Kluczowe dokumenty
L1754
Lipase from Candida rugosa
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Synonim(y):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fungus (candida rugosa)
typ
Type VII
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
≥700 unit/mg solid
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
metody
cell based assay: suitable
kolor
beige
white
rozpuszczalność
water: slightly soluble
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lipases are found in pancreatic secretions. This class of enzymes contains α and β hydrolase folds. Candida rugosa produces multiple lipase isoenzymes that have 80% sequence homology.
Zastosowanie
- to synthesize dextran fatty acid esters
- to study the effect of lipase on conjugated linoleic acid (CLA1 and CLA2) production in the presence of sunflower oil and castor oil
- to prepare pH-imprinted enzyme for lipase-catalyzed transesterification of dextran T-40 with vinyl decanoate
Działania biochem./fizjol.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definicja jednostki
enzym
produkt powiązany
przeciwciało
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?