Kluczowe dokumenty
SAB2500353
Sigma-Aldrich
Anti-Endothelial Lipase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EDL, Anti-EL, Anti-LIPG
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIPG(9388)
Immunogen
Peptide with sequence C-RFNLRTSKDPEHEG from the internal region of the protein sequence according to NP_006024.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Helen L Barrett et al.
PloS one, 9(8), e104826-e104826 (2014-08-15)
Infants of women with gestational diabetes mellitus (GDM) are more likely to be born large for gestational age with a higher percentage body fat. Elevated maternal lipids may contribute to this. Placental lipases such as lipoprotein lipase (LPL), endothelial lipase
Christian G Ramos et al.
PloS one, 9(6), e98813-e98813 (2014-06-06)
Small non-coding RNAs (sRNAs) are important players of gene expression regulation in bacterial pathogens. MtvR is a 136-nucleotide long sRNA previously identified in the human pathogen Burkholderia cenocepacia J2315 and with homologues restricted to bacteria of the Burkholderia cepacia complex.
Yanbo Yang et al.
Lipids, 49(6), 505-515 (2014-04-30)
Hepatic lipase (HL) and endothelial lipase (EL) share overlapping and complementary roles in lipoprotein metabolism. The deletion of HL and EL alleles in mice raises plasma total cholesterol and phospholipid concentrations. However, the influence of HL and EL in vivo