Kluczowe dokumenty
513210
(S)-(−)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%
Synonim(y):
(S)-(-)-tert-butanosulfinamid, (S)-(-)-tert-butylo sulfinamid, (S)-2-metylo-2-propanosulfinamid, (S)-tert-butanosulfinamid, (S)-tert-butylosulfinamid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −4.5°, c = 1 in chloroform
mp
97-101 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.