Kluczowe dokumenty
418218
Scandium(III) triflate
99%
Synonim(y):
Sc(OTf)3, Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: scandium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hydrothiolation reaction of aromatic and aliphatic thiols.
- Selective two-electron reduction of O2 by ferrocene derivatives.
- Vinylogous Friedel-Crafts alkylation of indoles and pyrroles in water.
- Synthesis of β-cyanoketones.
- Combination with triethylsilane to reductively open functionalized pyranoside rings.
- The key steps of synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Acylacja Friedela-Craftsa z katalizatorami kwasowymi Lewisa tworzy monoacylowane produkty poprzez elektrofilową substytucję aromatyczną aren.
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
418218-250MG | 4061832091075 |
418218-1G | 4061832091068 |
418218-5G | 4061832091082 |