761060
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile
97%
Synonim(y):
(Cyanomethylene)tributylphosphorane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[P](=CC#N)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
Klucz InChI
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Tributylofosforylideno)acetonitryl lub cyjanometylenotrimetylofosforan (Bu3P=CHCN) jest odczynnikiem Wittiga stosowanym do przekształcania związków karbonylowych, w tym aldehydów, estrów i laktonów w odpowiednie nienasycone nitryle.
Zastosowanie
(Tributylofosforylideno)acetonitryl może być wykorzystywany jako odczynnik w syntezie skytantyny:
- Stereoselektywnej syntezie skytantyny i innych heterocykli zawierających O i N poprzez wewnątrzcząsteczkową cykloalkilację Mitsunobu.
- Olefinacja Wittiga estrów, laktonów, N-Boc laktamu i cyklicznego imidu do odpowiednich produktów Wittiga.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Formation of heterocycles by the Mitsunobu reaction. Stereoselective synthesis of (+)-α-skytanthine
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 37(14), 2463-2466 (1996)
(Tributylphosphoranylidene) acetonitrile
Wyatt, Peter B
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Cyanomethylenetrimethylphosphorane, a powerful reagent for the Wittig olefination of esters, lactones and imides
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 41(2), 235-237 (2000)