Merck
752959
Sigma-Aldrich
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile solution
1 M in toluene
Synonim(y):
Odczynnik Tsunoda, Rozwiązanie CMBP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28NP
Masa cząsteczkowa:
241.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 M in toluene
współczynnik refrakcji
n/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
nitrile
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCP(CCCC)(CCCC)=CC#N
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
Klucz InChI
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Tributylofosforylideno)acetonitryl jest stabilizowanym trialkilofosforanem, który może działać jako substytut układu azodikarboksylanu dietylu i trifenylofosfiny (DEAD-TPP) w reakcji Mitsunobu między nukleofilami (HA) i alkoholami (ROH) w celu utworzenia RA. Jest on bardzo przydatny, gdy pKa nukleofili jest wyższe niż 11.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Novel reactivity of stabilized methylenetributylphosphorane: a new Mitsunobu reagent.
Tsunoda T
Tetrahedron Letters, 35(28), 5081-5082 (1994)
Application of Tsunoda Reagent to the Convenient Synthesis of Drug-Like Pyrazoles.
Mosallanejad A
Tetrahedron Letters, 59(18), 1708-1710 (2018)
Izumi Sakamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(11), 1508-1509 (2005-11-08)
(Cyanomethylene)tributylphosphorane (CMBP), which promoted the alkylation of various nucleophiles (HA) with alcohols (ROH) to give RA (Mitsunobu-type reaction), was prepared in two steps starting from chloroacetonitrile.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
752959-5ML4061832907505
752959-1ML4061838136671