Kluczowe dokumenty
135992
Di-tert-butyl azodicarboxylate
98%
Synonim(y):
Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl azodiformate, NSC 109889
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
89-92 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azo
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
Klucz InChI
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Automate your Mitsunobu reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Zastosowanie
Modified Markó′s aerobic oxidation of alcohols under atmospheric pressure with air or molecular oxygen at room temperature
- Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
- Asymmetric Michael addition reactions
- Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
- Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
- Barbier-type propargylation reactions
- Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
- Asymmetric amination of glycine Schiff bases
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
One of the most powerful and widely used carboncarbon bond forming reactions in organic synthesis is the Mitsunobu reaction.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
135992-25G | 4061838731074 |
135992-5G | 4061838731081 |