Merck
392960
Sigma-Aldrich
Diphenyl-2-pyridylphosphine
97%
Synonim(y):
2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Carbonatations
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Hydration Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stannylation
zanieczyszczenia
1-3% 2-bromopyridine
mp
82-84 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
Klucz InChI
SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand for metal-catalyzed carbonylations, hydration, dehydrogenative coupling, carbostannylation, distannylation, and silylation; reagent for Mitsunobu reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Consorti, C. S.; Ebeling, G.; Dupont, J.
Tetrahedron Letters, 43, 753-753 (2002)
Hiroto Yoshida et al.
Organic letters, 8(18), 4157-4159 (2006-08-25)
An exo-diene moiety of various ortho-quinodimethanes, regardless of its transient character, was inserted into a Sn-Sn sigma-bond of hexabutyldistannane in the presence of a palladium catalyst, giving alpha,alpha'-bis(tributylstannyl)-o-xylenes straightforwardly.
Oshiki, T.; Yamashita, H. et al.
Organometallics, 24, 6287-6287 (2005)
Nickel-catalyzed tandem carbostannylation of alkynes and 1,2-dienes with alkynylstannanes.
Eiji Shirakawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(26), 3448-3451 (2004-06-29)
Xianjin Lan et al.
Journal of hazardous materials, 375, 26-32 (2019-04-30)
The worldwide environmental occurrence of natural steroid estrogens has drawn increasing concerns. However, the fate of the estrogens, especially the α-isomer of estradiol, in the environmental matrices is still obscure. Using 14C-radioactively labelled forms of these estrogens can facilitate and
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.