Merck
393290
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)phosphine
97%
Synonim(y):
(Me2N)3P, Hexamethyltriamidophosphite, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT, Hexamethylphosphorous triamide
About This Item
Wzór liniowy:
P[N(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.20
Beilstein:
906778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Klucz InChI
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris(dimethylamino)phosphine can be used a reagent in combination with CCl4 for the conversion of hydroxyl groups to the corresponding chlorides; for hydroxyl group activation; dehydrations.
Tris(dimethylamino)phosphine can be used as a:
  • Ligand in the preparation of arene-ruthenium(II) complex which is used as a catalyst in hydration of nitriles to amides.
  • Phosphorus source along with InCl3 in the synthesis of InP colloidal quantum dots (QDs).
  • Deoxygenating agent for some α-dicarbonyl compounds in the presence of fullerene C60.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arene-ruthenium (ii) complexes containing inexpensive tris (dimethylamino) phosphine: highly efficient catalysts for the selective hydration of nitriles into amides.
Garcia AR, et al.
Organometallics, 30(20), 5442-5451 (2011)
Organometallic synthesis of InP quantum dots using tris (dimethylamino) phosphine as a phosphorus source.
Matsumoto T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(11), 1492-1493 (2004)
Irina P Romanova et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2548-2557 (2011-03-12)
The reactions of such cyclic α-diketones as acenaphthenequinone, aceanthrenequinone, and N-alkylisatins, with hexaethyltriaminophosphine in the presence of the fullerene C(60), lead to the formation of methanofullerene derivatives under mild conditions. This process proceeds via deoxygenation of the dicarbonyl compound by
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.