Merck
391549
Sigma-Aldrich
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
97%
Synonim(y):
Aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH(COOCH3)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.59
Beilstein:
3696467
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
amine
ester
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)C(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2;/h3H,6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek aminomalonianu dimetylu jest solą chlorowodorkową aminomalonianu dialkilu.
Zastosowanie
Chlorowodorek aminomalonianu dimetylu (chlorowodorek estru dimetylowego kwasu aminomalonowego) może być stosowany w syntezie 3-fenylo-5-hydantoinkarboksylanu metylu i Boc-Leu-Ama(OMe)2(Boc= tert-butyloksykarbonyl, Leu= leucyna, Ama= kwas aminomalonowy). Może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie następujących związków:
  • chlorowodorek(R,S)-2-fenetylocysteiny
  • 2,2,2-polinitroalkiloaminonitromalonian dimetylu
  • spirotryprostatyna B
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of Nitro Compounds Starting with Dialkyl Aminomalonates.
Ishchenko MA, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(2), 194-197 (2001)
D Krumme et al.
FEBS letters, 436(2), 209-212 (1998-10-22)
Novel peptides containing the sequence -Pro-Leu-Ama(NHOH)- were synthesized and characterized by spectroscopic techniques. Their inhibitory properties towards the activated form of native human gelatinase B (MMP-9) and the catalytic domain of neutrophil collagenase (cdMMP-8) were determined. The most effective inhibitor
Alpha-alkylcysteines as inhibitors for carboxypeptidase A. Synthesis, evaluation, and implication for inhibitor design strategy.
Lee HS and Kim DH.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(4), 593-598 (2002)
Heterocyclizations, XIV. 1,3,5,7,-Tetraoxoperhydroimidazo[1,5-c]imidazole, a Novel Bridgehead Nitrogen Ureide
Capuano L, et al.
Chemische Berichte, 107(10), 3237-3245 (1974)
Oxindole as starting material in organic synthesis.
Ziarani GM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 470-535 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
391549-25G4061831820065
391549-5G4061831810790