Key Documents
323322
Trimethylphosphine
97%
Synonim(y):
PMe3
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
7.24 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
tw
38-40 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
gęstość
0.738 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can be used:
- In transformation of azides into carbamates; aziridines to azidoalcohols; and ketoximes to ketones with 2,2′-dipyridyl diselenide.
- In Aza-Wittig reaction;, C-H bond activation of imines; cross-coupling reactions.
- In the preparation of (cyanomethylene) trimethylphosphorane (CMMP) which is used as a reagent in Mitsunobu type reaction.
- As a reagent in the synthesis of ruthenium trimethylphosphine complexes, which in turn are used as catalysts for hydrogenation of CO2 to formic acid.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?