Kluczowe dokumenty
240907
Trimethyl phosphite
≥99%
Synonim(y):
Methyl phosphite, P(OMe)3, Trimethoxyphosphine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Klucz InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?