Merck
T67806
Sigma-Aldrich
Triisopropyl phosphite
95%
Synonim(y):
Isopropyl phosphite, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Tris(isopropyl) phosphite
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.24
Beilstein:
1701528
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<2 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Triisopropyl phosphite can be used as a reactant:
  • With Ru-based indenylidene complexes to form 1st generation complexes for metathesis reactions.
  • In Perkow-type reaction to synthesize compounds containing polarized carbon-carbon double bonds.
  • For the synthesis of phosphonohydrazines by reacting with arylamines and isoamyl nitrite.
It can also be used as an alternative to triphenylphosphine in Mitsunobu reaction to facilitate the isolation of products.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mitsunobu reactions of nucleoside analogs using triisopropyl phosphite-DIAD
Veliz EA and Beal PA
Tetrahedron Letters, 47(18), 3153-3156 (2006)
Convenient synthesis of phosphonohydrazines from arylamines
Kent GT, et al.
Tetrahedron Letters, 57(19), 2097-2099 (2016)
Ruthenium indenylidene ?1st generation? olefin metathesis catalysts containing triisopropyl phosphite
Guidone S, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 1520-1520 (2015)
Nef-isocyanide-Perkow synthesis of new polarized olefins containing 2-dicyanomethylene-2, 3-dihydrothiazole and 2-dicyanomethylene-1, 3-dithiole moieties
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 69(11), 2462-2467 (2013)
Su Mei Liu et al.
Marine pollution bulletin, 60(9), 1591-1599 (2010-04-30)
Inorganic or bulk organic chemical indicators, including organic carbon (OC), total nitrogen, organic nitrogen (ON), fixed ammonium (N(fix)), exchangeable ammonium, exchangeable nitrate, organic phosphorus (OP), inorganic phosphorus (IP), and biogenic silica (BSi), were examined in a 3-m core collected in