Merck
339830
Sigma-Aldrich
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane
99%
Synonim(y):
2-(Trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl acetate, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate, 2-Acetoxymethyl-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.32
Beilstein:
1933657
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
tw
95 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
Klucz InChI
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane was used in the cyclopentane synthesis via Pd(0)-catalyzed reactions with 2π acceptors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[3+ 2] Cycloaddition of Trimethylenemethane and its Synthetic Equivalents.
Yamago S and Nakamura E.
Org. React. (2004)