Merck
125938
Sigma-Aldrich
Dibutyl phosphite
96%
Synonim(y):
Fosfonian butylu, Fosfonian dibutylu, Fosforyn butylu, Fosforyn di-n-butylu, Tlenek dibutoksyfosfiny, Wodorofosforyn di-n-butylu, Wodorofosforyn dibutylu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2O)2P(O)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Beilstein:
1099706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39110212
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
zanieczyszczenia
≤1% butanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibutyl phosphite undergoes addition reaction with Schiff bases to yield 1,4-bis[N-methyl(dibutoxyphosphonyl)-1-(2-furyl)]diaminobenzene and 4,4′-bis[N-methyl(dibutoxyphosponyl)-1-phenyl]benzidine. It is antiwear and extreme-pressure additive in industrial gear oils.
Zastosowanie
Dibutyl phosphite was used as anti-wear agent in bio-based lubricating oil.
Inne uwagi
Contains tributyl phosphate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bio-Lubricants Development: The Potential Use of Boron-Containing Additives.
Dicky D and Dyah SP.
Proceeding of International Conference on Chemical and Material Engineering (2012)
Addition products of dibutyl phosphite to schiff bases.
Kraicheva I.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 134(1), 287-294 (1998)
Industrial gear oil-a study of the interaction of antiwear and extreme-pressure additives.
Fang X, et al.
Tribology International, 26(6), 395-398 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
125938-100ML4061838723765
125938-500ML4061837654824
125938-5ML