Merck
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Synonim(y):
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419
gęstość
0.960 g/L at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Klucz InChI
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)