Merck
656682
Sigma-Aldrich
Chloromethyl chlorosulfate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2OSO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448
bp
45-50 °C/10 mmHg
gęstość
1.631 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
Klucz InChI
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for chloromethylation of Fmoc-protected amino acids without the generation of carcinogenic bis(chloromethyl)ether.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities