Merck
277592
Sigma-Aldrich
9-Vinylcarbazole
98%
Synonim(y):
9-Vinyl-9H-carbazole, N-Ethenylcarbazole, N-Vinylcarbazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Beilstein:
132988
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
tw
154-155 °C/3 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
Klucz InChI
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dharmendar Kumar Sharma et al.
Nature communications, 10(1), 4499-4499 (2019-10-05)
Halide perovskites nanocrystals (NCs) are being explored as promising materials for optoelectronic applications, such as light-emitting devices or lasers. However, electroluminescence devices prepared from such NCs have long suffered from low efficiency and there has been no systematic study on
Merve Kara et al.
Macromolecular rapid communications, 36(23), 2070-2075 (2015-09-12)
A new phenacyl-type photoinitiator based on ethyl carbazole as a long wavelength photo-initiator is developed for free radical polymerization. Phenacyl ethyl carbazolium hexafluoroantimonate (PECH) photoinitiator is synthesized in a two-step, one-pot manner by quaternizing ethyl carbazole with phenacyl bromide and