Kluczowe dokumenty
D210803
Diphenyl phosphite
Synonim(y):
Diphenoxyphosphine oxide, Diphenyl phosphonate, NSC 43786
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
8.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 140 °C)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤15% phenol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218-219 °C/26 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[PH](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
Klucz InChI
OGBPILLJZSJJRC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synthesis of N-benzylarylamide and di-Ph α-aminomethanephosphonate derivatives used as additives for thermooxidative stability of ester-based oils
- One-pot three-component Kabachnik-Fields reactions
- Visible light mediated oxidative phosphonylations of amines
- Modified asymmetric Pudovik addition with haloketones
- Tandem decarboxylation-coupling with natural alpha-amino acids
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D210803-100G | 4061833561607 |
D210803-500G | 4061833561614 |
D210803-5G | |
D210803-1KG |