Merck
T84654
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
97%
Synonim(y):
(PhO)3P, P(OPh)3, Triphenoxyphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.28
Beilstein:
1079456
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
10.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 205 °C)
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Olefinations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
współczynnik refrakcji
n20/D 1.59 (lit.)
bp
360 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
gęstość
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triphenyl phosphite (TPP) is an organophosphorus compound that serves as a versatile reagent in the synthesis of phosphorus ligands.
Zastosowanie
Triphenyl phosphite can be used:
  • As a source of phosphorus and as a ligand for the synthesis of transition metal phosphide nanoparticles via heating-up process.
  • To convert alcohols to alkyl halides.
  • As a peptide coupling agent.
  • As a low-temperature source of singlet oxygen after forming an adduct with ozone.
  • To synthesize bromotriphenoxyphosphonium bromide, a brominating agent, by reacting with bromine.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Triphenyl Phosphite as the Phosphorus Source for the Scalable and Cost-Effective Production of Transition Metal Phosphides
Liu J, et al.
Chemistry of Materials, 30(5), 1799-1807 (2018)
Development of a Safe and Robust Process for the Large-Scale Preparation of a Vinyl Bromide from a Ketone Using a (PhO)3P/Br2-Derived Reagent
Likhite N, et al.
Organic Process Research & Development, 20(5), 977-981 (2016)
Singlet oxygen sources in ozone chemistry
Murray RW and Kaplan M
Journal of the American Chemical Society, 90(2), 537-538 (1968)
458. The organic chemistry of phosphorus. Part I. Some new methods for the preparation of alkyl halides
Landauer SR and Rydon HN
Journal of the Chemical Society, 30(5), 2224-2234 (1953)
Peptide synthesis using triphenyl phosphite and imidazole
Mitin YV and Glinskaya OV
Tetrahedron Letters, 10(60), 5267-5270 (1969)
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T84654-500G4061837379277
T84654-5G4061838116215
T84654-5ML
T84654-1L
T84654-25ML
T84654-3KG4061837379260
T84654-500ML