Kluczowe dokumenty
241288
Triphenyl phosphate
≥99%
Synonim(y):
Triphenoxyphosphine oxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 200 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
bp
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble(lit.)
alcohol: moderately soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241288-50G | 4061835517855 |