Merck
441805
Sigma-Aldrich
Tris(nonylphenyl) phosphite
Synonim(y):
Tri(monononylphenyl) phosphite
About This Item
Wzór liniowy:
(C9H19C6H4O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
689.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
>360 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
Klucz InChI
WGKLOLBTFWFKOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(nonylphenyl) phosphite (TNPP) is an antioxidant that is majorly used as a stabilizer to improve the performance of polyethylene by decomposing the hydroperoxides. It can also be used to enhance the thermal stability by extending the polymeric chains.
Zastosowanie
TNPP in combination with irganox is used to protect polyamide 6 (PA6) from oxidative degradation during the preparation of flame retardant nanocomposites. TNPP can be used as a stabilizer that prevents the molecular weight reduction and increases the tensile strength of the composite. It can also be used as a chain extender to improve the polymeric viscosity during the melt-blending of poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) based clay nanocomposites which find potential application as packaging materials.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of chain-extending stabilizer on bioplastic poly (lactic acid)/polyamide blends compatibilized by reactive extrusion
Gug J, et al.
Polymer Degradation and Stability, 153(5), 118-129 (2018)
Halloysite nanotubes loaded with liquid organophosphate for enhanced flame retardancy and mechanical properties of polyamide 6
Boonkongkaew M and Sirisinha K
Journal of materials science & technology, 119(5), 1-13 (2018)
On the use of tris (nonylphenyl) phosphite as a chain extender in melt-blended poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate)/clay nanocomposites: Morphology, thermal stability, and mechanical properties
Gonzalez?Ausejo J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 133(2), 118-129 (2016)
LC-MS/MS analytical procedure to quantify tris (nonylphenyl) phosphite, as a source of the endocrine disruptors 4-nonylphenols, in food packaging materials
Mottier P, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 31(5), 962-972 (2014)
Bio-based solution-cast blend films based on polylactic acid and polyhydroxybutyrate: Influence of pyromellitic dianhydride as chain extender on the morphology, dispersibility, and crystallinity
Dawin TP, et al.
Progress in Organic Coatings, 119(5), 23-30 (2018)