Merck
427179
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
average Mw ~455,000, average Mn ~110,000, pellets
Synonim(y):
PVDF-HFP
About This Item
Wzór liniowy:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
masa cząsteczkowa
average Mn ~110,000
average Mw ~455,000
udarność
6-10 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
stała dielektryczna
9.0-10.0, 100 Hz (ASTM D 150)
twardość
70 (Shore D, ASTM D 2240)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42
lepkość
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temp. przejścia
Tm 155-160 °C (ASTM D 3418)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6.C2H2F2/c4-1(2(5)6)3(7,8)9;1-2(3)4/h;1H2
Klucz InChI
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wire and cable coatings, flexible and corrosion-resistant tubing, and liners for pipes and tanks.
Cechy i korzyści
Excellent thermal stability, chemical and abrasion resistance, impervious to UV degradation, self-extinguishing and retains properties on aging. Improved flexibility at subzero temperatures, stress crack resistance and elongation to break over poly(vinylidene fluoride).
Postać fizyczna
Crystalline, thermoplastic copolymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikruesong Tohluebaji et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-07)
The poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) (P(VDF-HFP)) polymer based on electrostrictive polymers is essential in smart materials applications such as actuators, transducers, microelectromechanical systems, storage memory devices, energy harvesting, and biomedical sensors. The key factors for increasing the capability of electrostrictive materials are