Kluczowe dokumenty
669962
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Synonim(y):
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H48NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (T)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.3% water
grupa funkcyjna
amine
phosphate
ciąg SMILES
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Klucz InChI
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?