Kluczowe dokumenty
542032
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Synonim(y):
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
- Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
- Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
- pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
- Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
- Reactions with sodium imidazolide
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?