Merck
93412
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.54
Beilstein:
2043814
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(trimethylsilyl)phosphate is tris(trimethylsilyl)ester of phosphoric acid. It is an important raw material and intermediate inorganic synthesis. It is used in the preparation of bis(trimethylsilyl)phosphonate esters by the Arbuzov reaction with halogen-containing compounds.
Zastosowanie
Tris(trimethylsilyl) phosphite is used as a:
  • Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Inne uwagi
Reagent used for the mild preparation of bis(TMS) phosphonates (Arbuzow reaction); Review
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tris (trimethylsilyl) Phosphite
Bittman R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Understanding the Roles of Tris (trimethylsilyl) Phosphite (TMSPi) in LiNi0. 8Mn0. 1Co0. 1O2 (NMC811)/Silicon--Graphite (Si--Gr) Lithium-Ion Batteries
Liu H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 7(15), 2000277-2000277 (2020)
M. Sekine et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2097-2097 (1981)
L.E. Dreef et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1199-1199 (1988)
M. Sekine et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 285-285 (1978)