Merck
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphine
technical grade
Synonim(y):
(Diphenylphosphino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diphenylphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.603 (lit.)
bp
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Klucz InChI
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1