Merck
301248
Sigma-Aldrich
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
95%
Synonim(y):
TDA-1, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.43
Beilstein:
2369296
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4486 (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine was used:
  • in oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions
  • as cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
  • as phase-transfer catalyst in synthesis of 1,3-dideaza-2′-deoxyadenosine and related benzimidazole 2′-deoxyribonucleosides
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
323.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
162 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid-liquid and solid-liquid phase-transfer glycosylation of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidines: stereospecific synthesis of 2-deoxy-?-D-ribofuranosides related to 2'-deoxy-7-carbaguanosine.
Seela F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 697-702 (1998)
Phase-Transfer Catalysed Permanganate Oxidations Using Tris [2-(2-Methoxyethoxy) Ethyl] Amine (Tda-1).
Mckillop A and Mills LS.
Synthetic Communications, 17(6), 647-655 (1987)
Stereoselective glycosylation of nitrobenzimidazole anions: synthesis of 1, 3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related 2'-deoxyribofuranosides.
Seela F and Bourgeois W.
Synthesis, 12, 912-918 (1989)
Falk Kunkel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20805-20822 (2015-11-28)
DNA methyltransferases (MTases) catalyze the transfer of the activated methyl group of the cofactor S-adenosyl-l-methionine (AdoMet or SAM) to the exocyclic amino groups of adenine or cytosine or the C5 ring atom of cytosine within specific DNA sequences. The DNA