Merck
251569
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Beilstein:
110562
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
146 °C/44 mmHg (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone (DMPU) can be used:
  • As a versatile solvent in N-alkylation of amines
  • O-alkylation of aldoses , and in the synthesis of poly(aryl ethers).
  • As urea solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of arylhydrazine hydrochlorides with 1,3-diketones.
  • As an additive in asymmetric cyanoamidation.
DMPU/HF can be used as a nucleophilic fluorinating agent in fluoro-Prins reaction for the synthesis of substituted 4-fluorotetrahydropyrans and 4-fluoropiperidines.
Versatile solvent employed in N-alkylation of chiral, primary amines, O-alkylation of aldoses, and in the synthesis of poly(aryl ethers).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intermolecular N-alkylation of amines under conditions of the Mitsunobu reaction: a new solid-phase synthesis of tertiary benzylamines
Zaragoza, Florencio and Stephensen, Henrik
Tetrahedron Letters, 41(11), 1841-1844 (2000)
Preparation of Fluorinated Tetrahydropyrans and Piperidines using a New Nucleophilic Fluorination Reagent DMPU/HF
Okoromoba OE, et al.
Organic Letters, 17(16), 3975-3977 (2015)
Thianthrene as an activating group for the synthesis of poly (aryl ether thianthrene)s by nucleophilic aromatic substitution
Edson JB and Knauss DM
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6353-6363 (2004)
Synthesis, 1243-1243 (1993)
Highly Enantioselective Intramolecular Cyanoamidation:(+)-Horsfiline,(-)-Coerulescine, and (-)-Esermethole
Reddy VJ and Douglas CJ
Organic Letters, 12(5), 952-955 (2010)