Merck
245526
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
98%
Synonim(y):
(S)-2-metylobutanian, Kwas (2S)-2-metylobutanowy, Kwas (S)-2-metylobutanowy, Kwas (S)-2-metylomasłowy, Kwas 2-metylomasłowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1720485
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +19°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid may be used in the preparation of the stereoisomers of (R)-lavandulyl (S)-2-methylbutanoate and (R)-maconelliyl (S)-2-methylbutanoate, which are female sex pheromones found in pink hibiscus mealybug.
Chiral starting material
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lauren E Kelley et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(10), 2414-2421 (2017-01-07)
Potent odorants in Native spearmint, Scotch spearmint, and Macho mint oils were determined by the combined use of gas chromatography-olfactometry (GCO), gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and aroma extract dilution analysis (AEDA). Of the 85 odorants detected, ( R)-(-)-carvone was the
Sex pheromone of the pink hibiscus mealybug, Maconellicoccus hirsutus, contains an unusual cyclobutanoid monoterpene.
Zhang A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(26), 9601-9606 (2004)
Gregory Kaler et al.
The Journal of biological chemistry, 282(33), 23841-23853 (2007-06-08)
Organic anion transporters (OATs, SLC22) interact with a remarkably diverse array of endogenous and exogenous organic anions. However, little is known about the structural features that determine their substrate selectivity. We examined the substrate binding preferences and transport function of