Kluczowe dokumenty
W269506
2-Methylbutyric acid
≥98%, FG
Synonim(y):
NSC 7304
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheesy; acidic; fruity
ciąg SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Detection of Maize Mold Based on a Nanocomposite Colorimetric Sensor Array under Different Substrates.: This study focuses on the application of (±)-2-Methylbutyric acid in the development of nanocomposite colorimetric sensor arrays, facilitating the rapid detection of mold in maize. This advancement highlights the compound′s potential in agricultural quality control and food safety (Lin et al., 2024).
- Regulation mechanism and bioactivity characteristic of surfactin homologues with C14 and C15 fatty acid chains.: Research elaborates on the bioactive characteristics of surfactin homologues involving (±)-2-Methylbutyric acid, underscoring its crucial role in enhancing the microbial production of bioactive compounds. This has significant implications for pharmaceuticals and bioengineering (Su et al., 2024).
- Multifaceted analysis of the effects of roasting conditions on the flavor of fragrant Camellia oleifera Abel. seed oil.: This paper explores how (±)-2-Methylbutyric acid influences the flavor profile of Camellia oleifera seed oil under various roasting conditions, emphasizing its importance in enhancing food flavors and consumer products (Han et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?